Vi hører ofte om vigtigheden af præcise pH- og konduktivitetsmålinger for at sikre pålideligheden og kvaliteten af forskellige analytiske processer. Har du nogensinde undret dig over, hvad der gør disse målinger pålidelige? Afgørende for at opnå denne nøjagtighed er korrekt kalibrering af pH- og konduktivitetssensorer ved hjælp af referenceløsninger, der kaldes bufferopløsninger og konduktivitetsstandarder, og som har præcist definerede værdier. Disse kalibreringsopløsninger, som tilbydes af adskillige producenter, har specificerede kvalitetsniveauer, der bestemmer deres måleusikkerhed.
Da typiske pH-målefejl ligger omkring ±0,05 pH-enheder, medfører enhver afvigelse fra den angivne usikkerhed for disse kalibreringsbuffere yderligere, ofte ubemærkede, fejl i hver eneste pH-måling. Derfor er det afgørende at anvende bufferopløsninger af høj kvalitet, som er sporbare til certificerede referencematerialer, for at bevare målingernes integritet.
Men hvad er disse kalibreringsopløsninger egentlig, og hvorfor er de så vigtige?
pH-bufferopløsninger
![]()
pH-bufferopløsninger er vandige opløsninger, der modstår ændringer i pH-værdien, når der tilsættes små mængder syre eller base. Hver pH-værdi svarer til en specifik bufferkapacitet og et specifikt bufferområde. Det betyder, at en bufferopløsning ved en given pH-værdi har en defineret evne til at modstå ændringer i pH, når der tilsættes syrer eller baser (bufferkapacitet), og effektivt opretholder sin pH-værdi inden for et bestemt område omkring denne værdi (bufferområde).
Bufferkapacitet beskriver, hvor meget syre eller base der kan tilsættes bufferen, før pH-værdien begynder at ændre sig mærkbart. Jo større bufferkapacitet, desto mere modstandsdygtig er opløsningen over for ændringer i pH, når der tilsættes stoffer.
Bufferområde er det interval af pH-værdier, hvor bufferopløsningen kan fungere effektivt — uden for dette område mister bufferen hurtigt sin evne til at modstå pH-ændringer.
Konduktivitetsstandarder
![]()
En konduktivitetsstandard er en referenceopløsning med en kendt konduktivitetsværdi, der bruges til kalibrering eller verifikation af sensorer. Anvendelse af den korrekte konduktivitetsstandard sikrer nøjagtige målinger. Til kalibrering anvendes typisk konduktivitetsstandarder med højere konduktivitet til at bestemme sensorens cellekonstant, mens standarder med lav konduktivitet, som kræver særlig håndtering, hovedsageligt anvendes til verifikationsformål.
Hvor anvendes kalibreringsopløsninger?
Kalibreringsopløsninger anvendes ofte i forskellige videnskabelige og industrielle applikationer til kalibrering af pH- eller konduktivitetssensorer. Hos METTLER TOLEDO fås pH-bufferopløsninger i to emballageformater: bufferposer til engangsbrug eller flasker med bufferopløsning. Nogle af de mest almindelige anvendelser er følgende:
Laboratorieforskning
Kalibreringsopløsninger er afgørende i laboratorier for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af ikke kun pH-målere, men også måleinstrumenter såsom konduktivitetsmålere. Ved at levere kendte referenceværdier hjælper disse opløsninger med at verificere og justere instrumenterne, så de giver præcise målinger under forsøg og analyser.
Kvalitetskontrol i produktionen
I industrielle produktionsprocesser anvendes kalibreringsopløsninger regelmæssigt for at opretholde instrumenternes ydeevne og sikre en ensartet produktkvalitet. Regelmæssig kalibrering hjælper med at opdage instrumentafvigelser eller funktionsfejl tidligt, hvilket minimerer målefejl, der er kritiske for produktionskontrollen.
Miljøovervågning
Miljølaboratorier anvender kalibreringsopløsninger til at bekræfte præcisionen af instrumenter, der måler vandkvalitet, jordegenskaber og luftprøver. Nøjagtige målinger er afgørende for at overholde miljøbestemmelser og vurdere forureningsniveauer.
Farmaceutisk industri
Bufferopløsninger og andre opløsninger er afgørende for at opretholde lægemidlers stabilitet og effektivitet under formulering og testning. Bufferopløsninger hjælper med at opretholde den ønskede pH-værdi i lægemiddelformuleringer og sikrer, at de aktive ingredienser forbliver stabile og effektive.
Fødevare- og drikkevareindustrien
Inden for fødevareforarbejdning anvendes kalibreringsopløsninger til at sikre, at instrumenter, der måler surhedsgrad, saltindhold eller andre kemiske egenskaber, leverer nøjagtige resultater. Dette hjælper med at opretholde produkternes ensartethed, sikkerhed og overholdelse af sundhedsstandarder.
Hvad tilbyder METTLER TOLEDO inden for pH-bufferopløsninger?
Uanset om det drejer sig om tekniske buffere, certificerede buffere eller NIST/DIN-buffere, tilbyder METTLER TOLEDO et komplet sortiment af pH-kalibreringsopløsninger til enhver anvendelse.
Tekniske buffere leveres med et certifikat fra METTLER TOLEDO med en nøjagtighed på ±0,02 pH-enheder for de fleste opløsninger.
![]()
| Produktkode | Leverandørnr. | Beskrivelse | Enhedsstørrelse |
|---|---|---|---|
10598281 | 51350002 | Technical Buffer pH 2.00 | 250 mL |
| 12601306 | 51350016 | Technical Buffer pH 2.00 | 6x 250 mL |
| 15339400 | 30111134 | Technical Buffer pH 2.00 | 30x 20 mL (sachets) |
| 10201841 | 51350004 | Technical Buffer pH 4.01 | 250 mL |
| 12611306 | 51350018 | Technical Buffer pH 4.01 | 6x 250 mL |
| 12663516 | 51302069 | Technical Buffer pH 4.01 | 30x 20 mL (sachets) |
| 17475559 | 30464188 | Technical Buffer pH 5.00 | 250 mL |
| 10683701 | 51350006 | Technical Buffer pH 7.00 | 250 mL |
| 12621306 | 51350020 | Technical Buffer pH 7.00 | 6x 250 mL |
| 12723161 | 51302047 | Technical Buffer pH 7.00 | 30x 20 mL (sachets) |
| 17224973 | 30464189 | Technical Buffer pH 8.00 | 250 mL |
| 10383191 | 51350008 | Technical Buffer pH 9.21 | 250 mL |
| 12631306 | 51350022 | Technical Buffer pH 9.21 | 6x 250 mL |
| 12137800 | 51302070 | Technical Buffer pH 9.21 | 30x 20 mL (sachets) |
| 10343291 | 51350010 | Technical Buffer pH 10.00 | 250 mL |
| 10422701 | 51350024 | Technical Buffer pH 10.00 | 6x 250 mL |
| 10431721 | 51302079 | Technical Buffer pH 10.01 | 30x 20 mL (sachets) |
| 10634091 | 51350012 | Technical Buffer pH 11.00 | 250 mL |
| 11962535 | 51350026 | Technical Buffer pH 11.00 | 6x 250 mL |
| 15395698 | 30111135 | Technical Buffer pH 11.00 | 30x 20 mL (sachets) |
| 10597571 | 51302068 | Rainbow sachets I (4.01 / 7.00 / 9.21) | 3x 10x 20 mL (sachets) |
| 12693516 | 51302080 | Rainbow sachets II (4.01 / 7.00 / 10.01) | 3x 10x 20 mL (sachets) |
| 15361034 | 30095312 | Rainbow bottles I (4.01 / 7.00 / 9.21) | 3x 2x 250 mL |
Certificerede buffere verificeres og certificeres af et laboratorium, der er akkrediteret af DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle, det tyske akkrediteringsorgan), med en nøjagtighed på ±0,02 pH-enheder. Disse buffere er sporbare til et certifikat fra et akkrediteret organ under DKD (Deutscher Kalibrierdienst, den tyske kalibreringstjeneste). De måles i henhold til ISO/IEC 17025.
![]()
| Produktkode | Leverandørnr. | Beskrivelse | Enhedsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 10238422 | 51350032 | Certified Buffer pH 4.01 | 250 mL |
| 10711765 | 51350042 | Certified Buffer pH 4.01 | 6x 250 mL |
| 10709883 | 51350034 | Certified Buffer pH 7.00 | 250 mL |
| 10711955 | 51350044 | Certified Buffer pH 7.00 | 6x 250 mL |
| 10533353 | 51350036 | Certified Buffer pH 9.21 | 250 mL |
| 10657243 | 51350046 | Certified Buffer pH 9.21 | 6x 250 mL |
| 10684863 | 51350038 | Certified Buffer pH 10.00 | 250 mL |
| 12651306 | 51350048 | Certified Buffer pH 10.00 | 6x 250 mL |
NIST/DIN-buffere fremstilles i henhold til DIN/ISO 19266 og følger anbefalingerne fra National Institute of Standards and Technology og det tyske standardiseringsinstitut, med en nøjagtighed på ±0,015 pH-enheder.
![]()
| Produktkode | Leverandørnr. | Beskrivelse | Enhedsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 17175681 | 30458274 | NIST/DIN Buffer pH 1.679 | 250 mL |
| 17555786 | 30667828 | NIST/DIN Buffer pH 1.679 | 30x 20 mL (sachets) |
| 12699235 | 51350052 | NIST/DIN Buffer pH 4.006 | 250 mL |
| 15392265 | 30111136 | NIST/DIN Buffer pH 4.006 | 30x 20 mL (sachets) |
| 10474071 | 51350054 | NIST/DIN Buffer pH 6.865 | 250 mL |
| 15312275 | 30111137 | NIST/DIN Buffer pH 6.865 | 30x 20 mL (sachets) |
| 12619245 | 51350056 | NIST/DIN Buffer pH 9.180 | 250 mL |
| 15322275 | 30111138 | NIST/DIN Buffer pH 9.180 | 30x 20 mL (sachets) |
| 10643131 | 51350058 | NIST/DIN Buffer pH 10.012 | 250 mL |
| 17803775 | 30111139 | NIST/DIN Buffer pH 10.012 | 30x 20 mL (sachets) |
| 17406633 | 30464127 | NIST/DIN Buffer pH 12.454 | 250 mL |
Konduktivitetsstandarder, herunder 5 µS/cm, 10 µS/cm, 84 µS/cm, 500 µS/cm, 1413 µS/cm og 12,88 mS/cm, kan hjælpe med kalibrering og verifikation af konduktivitetssensorer. Konduktivitetsstandarder med høj konduktivitet har en høj ionkoncentration, mens konduktivitetsstandarder med lav konduktivitet har en lav koncentration af ioner. Disse standarder har dog tendens til at blive påvirket af fortynding, kontaminering eller påvirkningen fra CO2 ved kontakt med luft; deres værdier ændrer sig let, især når det gælder standarder med lav konduktivitet. Derfor kan en konduktivitetsstandard ikke opbevares eller anvendes i en længere periode efter åbning.
Standarderne på 10 µS/cm, 1,3 µS/cm og 5 µS/cm er udelukkende beregnet til verifikation af målinger tæt på området for rent vand, da værdierne for standarder med lav konduktivitet let påvirkes af forkert håndtering. Derimod bør standarden på 84 µS/cm anvendes for at opnå den bedste kalibreringsnøjagtighed.
![]()
| Produktkode | Leverandørnr. | Beskrivelse | Enhedsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 15453033 | 30090847 | Conductivity Check Solution 1.3 µS | 250 mL |
| 15899657 | 30094617 | Conductivity Standard 5 µS | 250 mL |
| 10545284 | 51300169 | Conductivity Standard 10 µS | 250 mL |
| 11952535 | 51302153 | Conductivity Standard 84 µS | 250 mL |
| 11977501 | 51300170 | Conductivity Standard 500 µS | 250 mL |
| 10563762 | 51350092 | Conductivity Standard 1413 µS | 250 mL |
| 12601316 | 51350096 | Conductivity Standard 1413 µS | 6x 250 mL |
| 10166380 | 51302049 | Conductivity Standard 1413 µS | 30x 20 mL (sachets) |
| 10259351 | 51350094 | Conductivity Standard 12.88 mS | 250 mL |
| 12611316 | 51350098 | Conductivity Standard 12.88 mS | 6x 250 mL |
| 10528632 | 51302050 | Conductivity Standard 12.88 mS | 30x 20 mL (sachets) |