Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH-måler SevenDirect SD20
Artikelnummer. 17570996
Skift visning
Type:
SevenDirect SD20 HA-sæt
SevenDirect SD20 faste stoffer-sæt
SevenDirect SD20 lavvolumen-sæt
SevenDirect SD20 omrørersæt
SevenDirect SD20 organisk sæt
SevenDirect SD20 rent H2O-sæt
SevenDirect SD20 sæt
SevenDirect SD20 væskesæt
SevenDirect SD20, kun måler
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17570996 SevenDirect SD20, kun måler
17511006 SevenDirect SD20 sæt
17531006 SevenDirect SD20 HA-sæt
17541006 SevenDirect SD20 organisk sæt
17551006 SevenDirect SD20 rent H2O-sæt
17561006 SevenDirect SD20 faste stoffer-sæt
17571006 SevenDirect SD20 væskesæt
17581006 SevenDirect SD20 lavvolumen-sæt
17521006 SevenDirect SD20 omrørersæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17570996 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30671550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9160.00 DKK
    7881.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 1278.65 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
SevenDirect SD20 er en nøjagtig og fleksibel bordmåler til bestemmelse af pH og ORP. Instrumentet er en erstatning for SevenCompact og leveres med en EasyPlace sensorarm.
SevenDirect-instrumenter er bordmålere udviklet til en bred vifte af laboratorieapplikationer og som giver nøjagtige målinger af pH og ORP for næsten enhver prøve. SevenDirect er efterfølgeren til SevenCompact og er en fantastisk tilføjelse til ethvert laboratorium.
  • Stor farveberøringsskærm giver direkte måling og nem dataindtastning.
  • Instruktioner guider brugerne gennem sensorkalibreringsprocessen.
  • Se detaljerede måleoplysninger på én måleskærm - eller hav kun fokus på resultatet og skru op for læsbarheden med uFocus-tilstand.
  • Lukket tilslutningsrum og udskifteligt låg holder instrumentet sikkert fra støv og stænk, selv med sensorer tilsluttet (IP54 i brug).
  • Instrumentet gemmer data såsom tidsstempel, prøve- og sensor-id for hver måling og udskriver eller eksporterer automatisk registreringer.
  • Brugeradministration på to niveauer beskytter de vigtigste indstillinger.
  • EasyPlace-elektrodearmen gør det nemt at placere sensoren i prøve- eller bufferbeholderen.
  • Dedikerede positioner til rengøring og opbevaring understøtter korrekt sensorhåndtering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Instrument, strømforsyning, beskyttelsesdæksel, Kom i gang-guide, elektrodeholder EasyPlace
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C
Nøjagtighed (mV) 0.1 mV
Nøjagtighed (pH) 0.002
Datastyringsdetaljer PC, printer, USB-stik
Måletilstande pH med mV og temperatur
Kalibrering Lineær/segmenteret
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Opløsning (mV) 1, 0.1 mV
Kalibreringspunkter Op til 5
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til +266 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type Farve TFT
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse 2000 standardmål
Datapunkter 2000
Log funktionstype Automatisk, manuel
IP-vurdering IP54
Dimensioner (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Vægt (metrisk) 850 g
Vægt (engelsk) 1.9 lb.
Kanaler 1
Type SevenDirect SD20, kun måler