Få mere at vide
Teknisk bufferopløsning pH 7,00, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 12621306
Skift visning
Mængde:
6 x 250 mL
Pakningsstørrelse:
1500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12621306 6 x 250 mL 1500ml
1 options
Artikelnummer. 12621306 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51350020
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kalibrer pH-sensorer med pålidelige, all-around pH-buffere. Mettler Toledo Teknisk pH-bufferopløsning fås i praktiske flasker med problemfri etiketter. Six-packs giver større mængder til praktiske, økonomiske forsyninger.
pH-elektroder skal kalibreres regelmæssigt; mindst én gang om dagen før målinger og efter hver rengøring, regenerering eller langtidsopbevaring. Kalibreringen justerer hældning og forskydning af en elektrode til deres sande værdier. Da en elektrode er kendetegnet ved både sin hældning og forskydning, tilrådes det at udføre minimum en topunktskalibrering for pålidelige målinger og bedre præcision. Det er vigtigt, at målingerne er inden for kalibreringsområdet.
Den internationalt anerkendte pH-skala er baseret på standard referencematerialer (SRM ) valgt af NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ). Disse bufferløsninger kan spores til disse primære standarder. Kvalitetskontrolcertifikatet, der er tilgængeligt for hver flaske og pose, garanterer angivne værdier og sporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Analysecertifikat Leveret
pH 7.00
Fysisk form Væske
Mængde 6 x 250 mL
Formulering Kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat
Emballage Flaske
Sporbarhed til NIST Sporbar til NIST
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand