Få mere at vide
Certificeret bufferopløsning, pH 10, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 12651306
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
1500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12651306 250 mL 1500ml
1 options
Artikelnummer. 12651306 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51350048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 DKK
    703.42 DKK / 1500ml
    Spare 96.58 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 10
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Løsningstype pH-buffer
Lugt Ingen
Emballage 6 Pk.