Få mere at vide
Tekniske pH-bufferløsninger, METTLER TOLEDO™
Artikelnummer. 10598281
Skift visning
Farve:
Blå
Farveløs
Grøn
Rød
pH:
10,00
11,00
2,00
4,01
7,00
9,21
Pakningsstørrelse:
250ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve pH Pakningsstørrelse
10598281 Farveløs 2,00 250ml
10383191 Blå 9,21 250ml
10343291 Farveløs 10,00 250ml
10634091 Farveløs 11,00 250ml
10683701 Grøn 7,00 250ml
10201841 Rød 4,01 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10598281 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51350002
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver en pålidelig all-around pH-buffer. Mettler Toledo™ Teknisk pH-bufferopløsning er specificeret med to decimaler og kan spores til NIST standarder. Farvekodet løsning leveres i en praktisk 250 ml plastikflaske med problemfri etiketter.
pH-målinger er kun så nøjagtige som de bufferopløsninger, der bruges til kalibreringsformål. Disse bufferløsninger af teknisk kvalitet giver en pålidelig pH-buffer til regelmæssig brug med de fleste applikationer. (pH-elektroder skal kalibreres mindst én gang om dagen før målinger og efter hver rengøring, regenerering eller langtidsopbevaring.)
  • NIST sporbar og angivet med to decimaler
  • Praktiske plastflasker med skruetop for nem håndtering
  • Inkluderer et testcertifikat og et problemfrit mærke med en temperaturtabel
  • SDS og etiket indeholder information i henhold til GHS (Globally Harmonized System)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) pH-måling, elektrodekalibrering
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
pH 2,00
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri
Emballage Plast, flaske med skruelåg
Sporbarhed til NIST Ja
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5–1% Citric Acid, 0.01–0.1% Hydrogen chloride
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Technical buffer pH 2.00
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous