Få mere at vide
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-bufferopløsningsposer
Artikelnummer. 15322275
Skift visning
pH:
10,012 (ved 25 °C)
4,006 (ved 25 °C)
6,865 (ved 25 °C)
9.180 (ved 25 °C)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH Pakningsstørrelse
15322275 9.180 (ved 25 °C) Hver
15392265 4,006 (ved 25 °C) Hver
15312275 6,865 (ved 25 °C) Hver
17803775 10,012 (ved 25 °C) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15322275 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30111138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    1044.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.21 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder den højest mulige pH-præcision. Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-bufferopløsningsposer er specificeret med tre decimaler og leveres med et trykt certifikat, der garanterer sporbarhed. Individuelle pakker garanterer en frisk løsning til enhver kalibrering, samt maksimal brugervenlighed.
pH-målinger er kun så nøjagtige som de bufferopløsninger, der bruges til kalibreringsformål. Maksimal præcision er garanteret med fuldt sporbare NIST/DIN buffere. (pH-elektroder skal kalibreres mindst én gang om dagen før målinger og efter hver rengøring, regenerering eller langtidsopbevaring.)
  • NIST/DIN pH-buffere er specificeret og garanteret med tre decimaler, hvilket giver toppræcision
  • Individuelle poser garanterer frisk løsning til enhver kalibrering samt maksimal brugervenlighed
  • Et testcertifikat og en detaljeret etiket med en temperaturtabel følger med hver æske
  • Alle SDS og etiketter indeholder information i henhold til GHS (Globally Harmonized System)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt NIST/DIN Buffer pH 9,180 poser 30x20mL
Til brug med (applikation) pH-måling, elektrodekalibrering
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
pH 9.180 (ved 25 °C)
Mængde 30 x 20 mL
Emballage Sæket
Sporbarhed til NIST Ja