Få mere at vide
Teknisk pH-bufferopløsning, pH 9,21, Mettler Toledo™
Beskrivelse
- pH 9,21
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| pH | 9.21 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 6 x 250 mL |
| Løsningstype | pH Buffer |
| Lugt | None |
| Emballage | 6 x 250mL |