Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 4,01, METTLER TOLEDO™
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lys rød |
| Oversigt | Certificeret buffer pH 4,01, 6 x 250 ml |
| pH | 4.01 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Løsningstype | pH-buffer |
| Lugt | Ingen |
| Emballage | 6x 250 mL |