Få mere at vide
Mettler Toledo Online CONDUCTIVITY STANDARD, 12.88MS, 250ml
Brand:  Mettler Toledo Online 51350094
CONDUCTIVITY STANDARD, 12.88MS, 250ml
Produktkode 10259351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 DKK
    238.81 DKK / 250ml
    Spare 182.19 DKK
    43% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Edge
Tilføj til indkøbskurv