Få mere at vide
Tekniske bufferposer, Mettler Toledo™
Beskrivelse
- Poser garanterer frisk løsning til hver kalibrering
- Let at bruge
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 2 |
| Mængde | 30 x 20 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Emballage | Poser |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- buffer solution pH 2.00
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid anhydride, hydrochloric acid