Få mere at vide
Tekniske pH-bufferløsninger, METTLER TOLEDO™
Beskrivelse
pH-målinger er kun så nøjagtige som de bufferopløsninger, der bruges til kalibreringsformål. Disse bufferløsninger af teknisk kvalitet giver en pålidelig pH-buffer til regelmæssig brug med de fleste applikationer. (pH-elektroder skal kalibreres mindst én gang om dagen før målinger og efter hver rengøring, regenerering eller langtidsopbevaring.)
- NIST sporbar og angivet med to decimaler
- Praktiske plastflasker med skruetop for nem håndtering
- Inkluderer et testcertifikat og et problemfrit mærke med en temperaturtabel
- SDS og etiket indeholder information i henhold til GHS (Globally Harmonized System)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | pH-måling, elektrodekalibrering |
| Til brug med (udstyr) | pH-elektrode |
| pH | 11,00 |
| Mængde | 250 mL |
| Lugt | Let lugt |
| Emballage | Plast, flaske med skruelåg |
| Sporbarhed til NIST | Ja |
| Grad | Teknisk |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1–2.5% Diisopropylamine |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Technical buffer solution pH 11.00
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine