Få mere at vide
Teknisk buffer til pH DKD certificeret pH 7,00, METTLER TOLEDO™
Artikelnummer. 10711955
Skift visning
Mængde:
250 mL
Emballage:
1 Hver
6x 250 mL
Pakningsstørrelse:
1500ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10711955 250 mL 6x 250 mL 1500ml
10709883 250 mL 1 Hver 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10711955 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51350044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    851.00 DKK
    753.74 DKK / 1500ml
    Spare 97.26 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
De DKD (Deutscher Kalibrierdienst, German Calibrier Service) certificerede buffere er det perfekte produkt til regulerede industrier.
  • pH 7,00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Certificeret buffer-pH 7,00, 6 x 250 ml
pH 7.00
Mængde 250 mL
Emballage 6x 250 mL