Få mere at vide
pH-bufferposer, METTLER TOLEDO™
Artikelnummer. 12693516
Skift visning
Mængde:
30 x 20 mL
pH:
10.01
4, 7, 10
Pakningsstørrelse:
597ml
600ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde pH Pakningsstørrelse
12693516 30 x 20 mL 4, 7, 10 600ml
10431721 30 x 20 mL 10.01 600ml
12683516 30 x 20 mL 10.01 597ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12693516 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51302080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.81 DKK
    512.69 DKK / 600ml
    Spare 41.12 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bufferopløsninger i forseglede poser til nem og præcis kalibrering af pH-måleudstyr.
  • Sporbar til NIST primære standarder
Note: Billedet ovenfor er kun repræsentativt. Se Specifikationer for specifikke detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Flerfarvet
Til brug med (applikation) Kalibrering
Til brug med (udstyr) pH-måler
pH 4, 7, 10
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 30 x 20 mL
Løsningstype pH Buffer
Emballage Tasker
Grad Teknisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mettler-Toledo Rainbow II buffer, pH 4.01/7.00/10.00, 3 packs of 10x20 mL sachets
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide