Få mere at vide
Tekniske pH-bufferløsninger, METTLER TOLEDO™
Artikelnummer. 10383191
Skift visning
Farve:
Blå
Farveløs
Grøn
Rød
pH:
10,00
11,00
2,00
4,01
7,00
9,21
Pakningsstørrelse:
250ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve pH Pakningsstørrelse
10383191 Blå 9,21 250ml
10343291 Farveløs 10,00 250ml
10634091 Farveløs 11,00 250ml
10598281 Farveløs 2,00 250ml
10683701 Grøn 7,00 250ml
10201841 Rød 4,01 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10383191 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51350008
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver en pålidelig all-around pH-buffer. Mettler Toledo™ Teknisk pH-bufferopløsning er specificeret med to decimaler og kan spores til NIST standarder. Farvekodet løsning leveres i en praktisk 250 ml plastikflaske med problemfri etiketter.
pH-målinger er kun så nøjagtige som de bufferopløsninger, der bruges til kalibreringsformål. Disse bufferløsninger af teknisk kvalitet giver en pålidelig pH-buffer til regelmæssig brug med de fleste applikationer. (pH-elektroder skal kalibreres mindst én gang om dagen før målinger og efter hver rengøring, regenerering eller langtidsopbevaring.)
  • NIST sporbar og angivet med to decimaler
  • Praktiske plastflasker med skruetop for nem håndtering
  • Inkluderer et testcertifikat og et problemfrit mærke med en temperaturtabel
  • SDS og etiket indeholder information i henhold til GHS (Globally Harmonized System)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) pH-måling, elektrodekalibrering
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
pH 9,21
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri
Emballage Plast, flaske med skruelåg
Sporbarhed til NIST Ja
Grad Teknisk