Få mere at vide
Mettler Toledo™ Bufferopløsninger: Standard pH
Beskrivelse
- Fuldstændig blandbar
- Leveres med kvalitetskontrolcertifikat
- NIST sporbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ∼100 °C |
| Farve | Klar |
| pH | 4,006 |
| Løsningstype | pH-buffer |
| Emballage | 250 ml flaske |
| Inkluderer | Kvalitetsinspektionscertifikat |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandbar i vand |