Få mere at vide
Konduktivitetsstandarder for METTLER TOLEDO Ledningsevnesonder, METTLER TOLEDO™
Beskrivelse
- Til daglig verifikation: at overvåge elektrodens helbred og sikre målenøjagtighed
- Til indledende kalibrering af nominelle cellekonstante elektroder
- Sørg for at skrue hætten godt fast umiddelbart efter brug (poser minimerer risikoen for fejl på grund af miljøinteraktion)
- Konduktivitetsstandarder kan ændres, når de udsættes for miljøet; vandfordampning hæver ledningsevneværdierne
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Chloride Solution |
| Emballage | 30 x 20 mL |
| CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
| Sporbarhed til NIST | Ja |
| Ledningsevne | 1413 μS/cm |
| Molekylær formel | KCl |
| Farve | Blå/hvid |
| pH | Ca. 6 |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Vis mere |