Få mere at vide
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-bufferopløsningsposer
Beskrivelse
pH-målinger er kun så nøjagtige som de bufferopløsninger, der bruges til kalibreringsformål. Maksimal præcision er garanteret med fuldt sporbare NIST/DIN buffere. (pH-elektroder skal kalibreres mindst én gang om dagen før målinger og efter hver rengøring, regenerering eller langtidsopbevaring.)
- NIST/DIN pH-buffere er specificeret og garanteret med tre decimaler, hvilket giver toppræcision
- Individuelle poser garanterer frisk løsning til enhver kalibrering samt maksimal brugervenlighed
- Et testcertifikat og en detaljeret etiket med en temperaturtabel følger med hver æske
- Alle SDS og etiketter indeholder information i henhold til GHS (Globally Harmonized System)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | NIST/DIN Buffer pH 4,006 poser 30x20mL |
| Til brug med (applikation) | pH-måling, elektrodekalibrering |
| Til brug med (udstyr) | pH-elektrode |
| pH | 4,006 (ved 25 °C) |
| Mængde | 30 x 20 mL |
| Emballage | Sæket |
| Sporbarhed til NIST | Ja |