Få mere at vide
Teknisk buffer pH 11,00, Mettler Toledo™
Beskrivelse
- pH 11,0
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Teknisk buffer pH 11,00, 6 x 250 ml |
| pH | 11 |
| Mængde | 6 x 250 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Emballage | 6x 250 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mettler-Toledo technical buffer, pH 11.00, 6x250 mL
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: diisopropylamine