Få mere at vide
Teknisk buffer pH 2, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 12601306
Skift visning
Mængde:
6 x 250 mL
Pakningsstørrelse:
1500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12601306 6 x 250 mL 1500ml
1 options
Artikelnummer. 12601306 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51350016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 DKK
    637.95 DKK / 1500ml
    Spare 87.05 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kan spores til de primære standarder for referencematerialer udvalgt af NIST .
  • pH 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Teknisk buffer pH 2,00, 6 x 250 ml
pH 2
Mængde 6 x 250 mL
Løsningstype Buffer
Emballage 6x 250 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Technical buffer pH 2.00
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous