Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 10, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 10684863
Skift visning
Mængde:
250 mL
Emballage:
1 Pk.
6 Pk.
Pakningsstørrelse:
1500ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10684863 250 mL 1 Pk. 250ml
10422701 250 mL 6 Pk. 1500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10684863 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51350038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 DKK
    193.62 DKK / 250ml
    Spare 30.38 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 10
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Løsningstype pH-buffer
Formulering 95 til 99 % deioniseret vand, 0,1 til 0,5 % natriumhydroxid; kaustik soda
Lugt Ingen
Emballage 1 Pk.