Få mere at vide
Mettler Toledo™ Rainbow flaskesæt
Artikelnummer. 15361034
Skift visning
Emballage:
6 x 250 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
15361034 6 x 250 mL 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15361034 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30095312
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
pH-værdien ved 25 °C -> 4,0, 1,7, 7,0, 9,2 | Standardmåleusikkerhed -> ±0,02 pH
  • Laboratorie pH-buffer
  • pH 4,01/7,00/9,21
  • Usikkerhed ±0,02 pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bottle Rainbow Kit 1, 6x250mL
Produktlinje Regnbueflaske-sæt
Emballage 6 x 250 mL