Få mere at vide
Konduktivitetsstandarder 500 μS/cm, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 11977501
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11977501 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 11977501 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51300170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    312.70 DKK / 250ml
    Spare 527.30 DKK
    62% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Oversigt Ledningsstandard 500 μs/cm, 250 ml
Emballage 250 mL
Ledningsevne 500 μS/cm
Mængde 250 mL