Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH/ledningsevnemåler NineFocus™ NF2300™
Artikelnummer. 31454066
Skift visning
Model-:
NF2300 KIT
NF2300 PURE H2O
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
31454066 NF2300 KIT
31454090 NF2300 PURE H2O
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31454066 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30997013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32690.00 DKK
    28142.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 4547.05 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højtydende, multiparameter bordplademåler for overbevisende præcision i pH, ledningsevne, ionkoncentration, redox og opløst ilt. Den modulære måler er bedst med de smarte digitale InLab™ DES™ sensorer.
  • Designet til at udvikle sig: Måler op til 4 parametre med et indbygget digitalt modul (DMM). Tilføjelse af moduler udvider analyseproduktiviteten.
  • Dataintegritet: Den fuldt fleksible brugerstyring gør det muligt at tilpasse brugergrupper til ethvert behov eller situation og beskytter indstillinger mod uønskede ændringer. Fuld overholdelsesstøtte med automatisk dataoverførsel og fuld overholdelse af branchens regulatoriske standarder.
  • Hurtig problemløsning: Sensordiagnostik med brugervejledning til fejlfinding reducerer nedetid, overvåger sensorens tilstand gennem hele levetiden og minimerer fejl.
  • Fleksibelt fodaftryk på bænken: Aftagelig terminal med 7 tommer Touchskærm for fleksible placeringsmuligheder, hvilket øger brugervenligheden og bekvemmeligheden.
  • Simpel operation: Den intuitive One Click™ brugergrænseflade på 14 sprog, der kan tjekke resultater med et enkelt klik, forenkler betjeningen, sparer tid og reducerer fejl.
  • Modstandsdygtig: IP52-klassificeringen beskytter instrumentet mod støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger og forhindrer korrosion.
  • Maksimal sensorfleksibilitet: Fuld kompatibilitet med analoge sensorer (f.eks. sensor) InLab ISM ved brug af et analogt modul.
Alle enheder inkluderer to målemoduler, en elektrodearm og standarder for initial kalibrering.
  • NF2300-sættet inkluderer én InLab Expert Pro-DES og én InLab 731 Pro-DES-sensor
  • NF2300 Pure Kit H2O inkluderer én InLab Pure Pro-DES og én InLab 741 Pro-DES sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed -30 til 130 °C
Nøjagtighed (ledningsevne) 0.5 %
Nøjagtighed (mV) 0.1
Nøjagtighed (pH) 0.002
Mulighed for baggrundslys Ja
Kalibrering pH, ORP, ionkoncentration, ledningsevne, TDS, saltholdighed, DO, barometertryk, temperatur
Kalibreringstilstande Kalibreringsunderstøttelse, guidet verifikation, flersproget menu, enkle metoder, touchskærm
Certificeringer/compliance CE, WEEE, RoHS
Datastyringsdetaljer PC, printer, USB stick
Datapunkter 2000
Kanaler 4 (Kan tilpasses med moduler)
Display Type Farve TFT (7 tommer)
IP-vurdering IP52
Måletilstande pH med mV og temperatur, Ledningsevne, Opløst ilt
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Sprog Forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, thailandsk, tyrkisk
Log funktionstype Automatisk efter interval eller hændelse, manuel
Hukommelse 3000 resultatsæt
Model- NF2300 KIT
Produkttype pH/ledningsevne-måler
Rækkevidde (relativ mV) -2000 til 2000 mV
Opløsning (ledningsevne) 0,001 til 0,1
Opløsning (mV) 0.1,1
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Længde (metrisk) 40 cm
Bredde (metrisk) 30 cm
Højde (metrisk) 34 cm
Vægt (metrisk) 2 kg
Spænding 100/240 V