Få mere at vide
Tekniske pH-bufferløsninger, METTLER TOLEDO™
Beskrivelse
pH-målinger er kun så nøjagtige som de bufferopløsninger, der bruges til kalibreringsformål. Disse bufferløsninger af teknisk kvalitet giver en pålidelig pH-buffer til regelmæssig brug med de fleste applikationer. (pH-elektroder skal kalibreres mindst én gang om dagen før målinger og efter hver rengøring, regenerering eller langtidsopbevaring.)
- NIST sporbar og angivet med to decimaler
- Praktiske plastflasker med skruetop for nem håndtering
- Inkluderer et testcertifikat og et problemfrit mærke med en temperaturtabel
- SDS og etiket indeholder information i henhold til GHS (Globally Harmonized System)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | pH-måling, elektrodekalibrering |
| Til brug med (udstyr) | pH-elektrode |
| pH | 7,00 |
| Mængde | 250 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Plast, flaske med skruelåg |
| Sporbarhed til NIST | Ja |
| Grad | Teknisk |