Få mere at vide
Bufferopløsningspakke pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 4.01, 7.00, 9.21 |
| Mængde | 3 x 10 Sachets (20 mL) |
| Emballage | Engangsposer |
| Sporbarhed til NIST | Ja |