Få mere at vide
Mettler Toledo™ Bufferopløsninger: Standard pH
Artikelnummer. 10643131
Skift visning
pH:
10,012
4
4,006
7
Pakningsstørrelse:
250ml
600ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH Pakningsstørrelse
10643131 10,012 250ml
12699235 4,006 250ml
12723161 7 600ml
12127800 4 Hver
12663516 4 600ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10643131 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51350058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00 DKK
    213.46 DKK / 250ml
    Spare 40.54 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Opbevaring og genopfyldningsopløsninger til pH-elektroder
  • Fuldstændig blandbar
  • Leveres med kvalitetskontrolcertifikat
  • NIST sporbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt ∼100 °C
Farve Klar
pH 10,012
Løsningstype pH-buffer
Emballage 250 ml flaske
Inkluderer Kvalitetsinspektionscertifikat
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar i vand