Undersøgelseshandsker
Undersøgelseshandsker fremstilles af en række forskellige materialer, herunder latex, nitril, polyvinylchlorid og andre polymerer. Udover anvendelsen i kliniske miljøer eller sundhedssektoren bruges undersøgelseshandsker også til at beskytte hænderne i kvalitetskontrolaboratorier, produktionsanlæg og forsknings- og udviklingslaboratorier. Se vores store udvalg af undersøgelseshandsker i forskellige størrelser, tykkelser og farver.
Nyttige links
Vejledning til valg af handsker
Brug denne interaktive vejledning til at finde de perfekte undersøgelseshandsker til din opgave. Vælg et materiale og de forskellige muligheder – så vises vores anbefalinger lige her.
Spar nu – eksklusive tilbud
Produktkode 11819620
Produktkode 10754175
Produktkode 15289373
Produktkode 15569471
Produktkode 16885440
Produktkode 17929980
Produktkode 17844871
Produktkode 16386901
Produktkode 17849662
Produktkode 17894861
Afslut din ordre – gode tilbud
Produktkode 16594231
Produktkode 11895843
Produktkode 15807111
Produktkode 12394739
Must Have
Produktkode 30689993
Produktkode 15299363
Produktkode 17621036
Produktkode 16499405
Produktkode 17894881
Produktkode 17899662
Produktkode 13178646
Produktkode 30689996
Produktkode 30689997
Produktkode 30689992
Produktkode 30689990
Produktkode 30689995
Ofte stillede spørgsmål
Nitrilhandsker er bedre egnet til medicinske undersøgelser, procedurer, der kræver et højt beskyttelsesniveau, og håndtering af kemikalier på grund af deres holdbarhed, kemiske modstandsdygtighed og komfort. Vinylhandsker er mere velegnede til opgaver med lav risiko, ikke-farlige opgaver og situationer, hvor omkostningerne er en væsentlig faktor. Generelt anses nitrilhandsker for at være overlegne i medicinske miljøer og miljøer med høj risiko, mens vinylhandsker er velegnede til opgaver med lav risiko og situationer, hvor omkostningsbesparelser er vigtige.
Engangshandsker er en bred kategori af handsker til engangsbrug, der anvendes i forskellige brancher såsom fødevaresektoren, rengøringsbranchen og industrien. De er fremstillet af materialer som latex, nitril, vinyl og polyethylen, og standarderne varierer afhængigt af den tilsigtede anvendelse. Undersøgelseshandsker er en specifik type engangshandsker, der er udviklet til medicinske undersøgelser og procedurer og primært anvendes i sundhedssektoren for at forhindre krydskontaminering. De skal opfylde strenge medicinske standarder (f.eks. FDA, ASTM) og er typisk fremstillet af latex, nitril eller vinyl. Undersøgelseshandsker fås i både sterile og ikke-sterile versioner og leveres ofte i dispenserkasser for nem adgang. Kort sagt er alle undersøgelseshandsker engangshandsker, men ikke alle engangshandsker er undersøgelseshandsker.
Nej, de er ikke det samme. Undersøgelseshandsker er designet til medicinske undersøgelser og procedurer og udgør en barriere, der forhindrer krydskontaminering. De fås i både sterile og ikke-sterile versioner og skal opfylde specifikke medicinske standarder (f.eks. FDA, ASTM). Rene handsker bruges generelt til opgaver, der kræver renlighed, men ikke medicinsk sterilitet, såsom håndtering af fødevarer eller rengøring. De er normalt ikke-sterile og behøver ikke at opfylde strenge medicinske standarder.