Få mere at vide
Skytec™ Engangshandske AQL 0.65 TX565
Artikelnummer. 30689995 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30689995 Lille
30689992 X-Small
30689993 Medium
30689996 Større
30689997 X-Large
30689990 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30689995 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. SKG00565ID
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.83 DKK
    70.48 DKK / Pakke med 100
    Spare 156.35 DKK
    68% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Premium ydeevne, pulverfri, forlænget manchet med 100% nitril
Skytec TX565 er dobbelt certificeret (industriel og medicinsk), ekstremt stærk og med højere kemisk og gennembrudsevne end almindelige nitril-engangsprodukter
  • 100% premium nitril
  • Håndfladetykkelse 0,14 mm, vægt 8,5 g (størrelse M), 240 mm lang
  • Høj modstand mod penetration og fremspring af mange kemikalier
  • Kloreret indvendigt for at give mere komfort og reducere friktion, når man tager det på
  • Godkendt til fødevarehåndtering
  • Medicinsk udstyr-kompatibel (MDD 93/42/EEC), overholder EN455 (alle dele)
  • Antistatiske egenskaber på grund af nitrilens iboende antistatiske egenskaber
  • Silikonefri til brug i bonding/malingsoperationer (maling, belægninger, primere, klæbemidler)
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455
Kloreret Ja
Applikationer Sundhedsvæsen, Industri, Laboratorie
Farve Lilla
Finger Thickness (English) 4,72 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,72 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Produkttype Engangshandsker
Størrelse Lille
Tykkelse (engelsk) 4,72 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER J, K, P, T
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED virusbeskyttelse
Handske manchet stil Perlebesiddet
Foring Uden foring