Få mere at vide
Bollé Safety Squale OTG Beskyttelsesbriller
Artikelnummer. 12394739 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Ramme farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Ramme farve Pakningsstørrelse
12394739 Klar Hver
1 options
Artikelnummer. 12394739 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. SQUPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.27 DKK
    47.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.52 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Squale OTG giver fremragende beskyttelse til brugere af receptpligtige briller.
Teknologi godkendt til permanent slid og certificeret med perfekt optisk kvalitet med anti-dug og antiridse belægninger. 99,9% UVA/UVB beskyttelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Klar
Inkluderer Justerbar ledning
nr. pr. pakke 1 hv.
Ventilationsdetaljer Forseglet
Vægt (metrisk) 43 g
Materiale Polycarbonat