Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Life Science Nitril Laboratory Boxed Handsker
Artikelnummer. 17894881 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17894881 Større
17834891 X-Small
17814891 Lille
17804891 Medium
17824891 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17894881 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. LFS511LG
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien indeholder fem nitrilhandsker i tre beskyttelsesniveauer og er designet til brug i laboratorier, forskningsmiljøer og rene områder. Den perleformede manchet gør det nemt at tage på, og teksturerede fingerspidser giver taktil smidighed.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science nitrilhandsker tilbyder komfort og beskyttelse takket være:
BARRIER BESKYTTELSE
  • Omfattende test og standarder
  • Branchegennemsnitlig AQL (1,0)
  • 3 niveauer af farvekodet beskyttelse med stigende tykkelse
  • Testet mod 57 kemikalier, op til 14 kemoterapipræparater og fentanyl
  • Ikke lavet med naturgummilatex, til beskyttelse mod type IV allergier
BÆREDYGTIGHED
  • Vores Safeskin Handskefabrikken (Thailand) bruger 92 % vedvarende energi
  • Dispensere er lavet med op til 85 % genbrugsmaterialer, og etuier er lavet med op til 100 % genbrugsmaterialer
  • Det innovative SMARTPULL™ Dispenser1 reducerer det samlede spild med i gennemsnit 38,2 % sammenlignet med en førende konkurrent
  • PUREZERO™ Life Science Handsker er fremstillet i et anlæg, der overholder kravene i ISO 14001: 2015 - Miljøledelsessystem
LEVERANSPÅLIDELIGHED
  • Leveres gennem vores vertikalt integrerede globale forsyningskæde
  • Bakket op af vores 20+ års erfaring med fremstilling af nitril-eksamenhandsker til det industrielle marked
  • Sporbarhed af råvarer til deres oprindelige kilde
  • Fremstillet hos os selv Safeskin Anlæg i Thailand
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 2797 PPE Kategori III i henhold til forordning (EU) 2016/425 EEC
Kemoterapeutisk vurderet 14 Kemoterapipræparater
Kloreret Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie
AQL 1
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 3,5 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.09 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 cm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 3,5 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.09 cm
FDA 510 (k) Ja
Handske manchet stil Beaded
Model- LFS511LG
Serie LFS511
Trækstyrke 20 MPa (mål)
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24 cm