Få mere at vide
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Ambidextrøse handsker
Artikelnummer. 11819620
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11819620 X-Small Pakke med 50
11839610 Lille Pakke med 50
11829620 Medium Pakke med 50
11839620 Større Pakke med 50
11849620 X-Large Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11819620 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 97610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.50 DKK
    102.08 DKK / Pakke med 50
    Spare 178.42 DKK
    63% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder den højeste beskyttelse af alle Kimtech™ handsker, Purple Nitrile™ Xtra™ Handskerne er ekstra lange og latex-, silikone- og pudderfrie. De antistatiske handsker har teksturerede fingerspidser og perlemanchetter for at sikre styrke og følsomhed.
Sikker overholdelse:
  • PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425,
  • DA ISO 374-1:2016 Type B (JKT) Kemisk Stænkbeskyttelse,
  • EN 374-4:2003 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier,
  • DA ISO 374-5:2016 Beskyttelse af mikroorganismer og VIRUS
  • Fødevarekontakt godkendt
  • Brancheførende ekstra lange handsker, der tilbyder uovertruffen beskyttelse, renlighed og kvalitet.
  • Nitrilkonstruktion resulterer i produkter, der er stærkere og slankere end latexhandsker og har bedre beskyttelse mod en bredere vifte af kemikalier, herunder cellegift.
  • Handsker er antistatisk testet for at beskytte bæreren og udstyret og er ambidextrøse.
  • Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer.
  • Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne, reducerer risikoen for at blive revet i stykker og øger deres holdbarhed, samtidig med at de reducerer nedrulningen for lettere at tage af og på.
  • Indeholder ingen naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001, Food Contact Certificeret, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Beskyttelse af mikroorganismer, 0120, Kategori III PPE - CE Complex
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Farve Lilla
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5,5 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.14 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 5,5 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Handske manchet stil Beaded
Model- 97610
Trækstyrke Efter aldring: 21, før aldring: 21
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Længde (metrisk) 30 cm