Specifications
| Produkttype | Generelt laboratoriekittel |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Bomuld |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Snaps |
| Manchet stil | Åben |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Antal lommer | 3 |
| Show More |