Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-852-serien engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 15569471
Skift visning
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15569471 9.5/10 Pakke med 100
15529471 5.5/6 Pakke med 100
15539471 6.5/7 Pakke med 100
15549471 7.5/8 Pakke med 100
15559471 8.5/9 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15569471 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93852100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 DKK
    109.66 DKK / Pakke med 100
    Spare 66.34 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Giver kontrasterende baggrund til at identificere lysere farvet materiale. Ansell Edmont™ MICROFLEX™ 93-852 Series engangshandsker af nitril har en tydelig farve til at maskere pletter til specielle anvendelser.
  • Engangshandsker af nitril
  • Tilbyder højere trækstyrke sammenlignet med begge ASTM D6319 og EN 455 standarder, der tillader hænderne at bevæge sig frit og komfortabelt
  • Fuldt tekstureret design
  • Den ikke-skummende formel gør det muligt for brugerne at have et fast vådt greb, når de håndterer genstande
  • Indeholder ingen naturgummilatex
  • Pulverfri
  • Hjælper med at beskytte brugere mod type I hudallergier, hudirritation og tørhed
Ansøgninger :
  • Analytisk test/målinger
  • Bioteknologier
  • Filtreringsprocesser
  • Fødevareforarbejdning
  • Laboratorieanalyse
  • Laboratorietest
  • Lette montageopgaver
  • Let samling af oliebelagte stykker
  • Let vedligeholdelse og oprydning
  • Mekaniske job
  • Maler- og sprøjteforretninger
  • Farmaceutisk fremstilling
  • Beskyttelse mod blod og andre kropsvæsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003
Oversigt Greb design: Tekstureret overflade
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 9.5/10
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Handske manchet stil Beaded
Emballagetype 100 handsker pr. dispenser, 10 dispensere pr. afsenderkarton, 1000 handsker pr. afsenderkarton
Serie 93-852
Længde (metrisk) 24.5 cm