Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 højrisiko nitrilundersøgelseshandsker
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- To lag pålidelig barrierebeskyttelse
- Til beskyttelse mod farlige stoffer og højrisikopatienthåndtering
- Designet med non-stick og ikke-skummende egenskaber
- Reduceret interferens og øget produktivitet
- Avanceret barrierebeskyttelse til krævende opgaver
- AQL 0,65
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industri |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspidstekstureret |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Vis mere |