Få mere at vide
Fisherbrand™ Akryl handskerumsholder
Artikelnummer. 16594231 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
1 Boks
3 æsker
4 æsker
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen
16594231 3 æsker
16574231 1 Boks
16504241 4 æsker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16594231
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
View all promotions
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
Rene opbevaringsløsninger, perfekt til laboratorieorganisation, med varmebøjede vægge for at forenkle konstruktionen og forhindre utilsigtet brud.
  • Varmebøjede vægge forenkler konstruktionen og begrænser utilsigtet brud
  • Triple og quad holdere gør det muligt at fylde handskebokse fra enten toppen eller siden
  • Passer til standard handskebokse, der kan rumme dybder op til 3,75 tommer.
  • Holderen tilbyder alsidighed, samtidig med at den giver pladsbesparende opbevaring
  • Kan monteres lodret eller vandret, hardware medfølger
Specifications
Produkttype Handskerumsholder
Farve Klar
Længde (engelsk) 10,4 tommer
Længde (metrisk) 26.3 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10.4 cm
Højde (engelsk) 16 tommer
Højde (metrisk) 40.8 cm
Holder Engangshandskebokse
Materiale Akryl
Montering Nøglehulsåbninger
Antal rum 1
Volumen 3 æsker
Inkluderer Montering hardware