Få mere at vide
Ansell ETHIPARAT Ethylen Vinyl Acetat (EVA ) Handsker, sterile enkeltpakkede
Artikelnummer. 17849662 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17849662 Lille
17829662 Større
17839662 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17849662 Leverandør Ansell Leverandørnr. M3325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.15 DKK
    89.80 DKK / 100 par
    Spare 3.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Syntetisk, steril enkeltpakket, pudderfri undersøgelseshandske, ideel til korte, sterile anvendelser.
  • Denne sterile, syntetiske handske er lavet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm) og er et sikkert og effektivt alternativ til naturgummilatex.
  • Den er ideel til hyppig brug i sterile undersøgelser (ikke-kirurgiske) procedurer og kan også bruges som en handskeindlæg for øget beskyttelse.
  • Pakket som en enkelt steril handske pr. pose
  • Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
  • Omkostningseffektivt syntetisk alternativ til sterile applikationer
  • Beskytter mod latex type I allergi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 1,2 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.03 mm
Latex fri Ja
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Undersøgelseshandsker
Størrelse Lille
Tykkelse (engelsk) 1,2 mio
Tykkelse (metrisk) 0.03 mm
FDA 510 (k) Nej
Model- ETHIPARAT Sterile singler
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Længde (metrisk) 278 mm