Få mere at vide
Fisherbrand™ Wire Handskerum Holder
Artikelnummer. 11895843 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
108 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
11895843 108 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11895843
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hold tre kasser med handsker i en vægmonteret holder. Fisherbrand™ Wire Glove Box Holder hjælper med at frigøre bordpladeplads og er kompatibel med de fleste større handskemærker. Konstrueret af robust, epoxybelagt ståltråd til en økonomisk, rengøringsvenlig løsning.
  • Hold handsker organiseret og klar til øjeblikkelig brug
  • Frigør bordplads ved at montere holdere på væggen for nem dispensering
  • Lodret tre-boks holder passer til de fleste større mærker af handskebokse
  • Skruer til vægmontering medfølger
Tekniske data
Produkttype Handskerumsholder
Farve Hvid
Dybde (metrisk) 108 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 108 x 250 x 454 mm
Bredde (metrisk) 250 mm
Højde (metrisk) 454 mm
Holder Handsker
Materiale Epoxybelagt stål
Montering Vægmontering
Antal rum 3
Produkt stil Sideindlæsning
Volumen 3 æsker
Inkluderer Vægmonteringsskruer
Mængde 1 stk.