Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 Nitrilhandsker med forlænget manchet
Artikelnummer. 16499405
Skift visning
Størrelse:
2X-stor
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16499405 Lille
16409415 Medium
16419415 Større
16429415 X-Large
16439415 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499405 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93862070
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Engangshandsker af nitril med forlænget manchet giver holdbar beskyttelse i tilfælde af kemikaliesprøjt. NFPA og medicinsk eksamensgrad certificeret til brug af sundhedspersonale.
  • Testet mod både fentanyl og mavesyre (opkast) for at simulere autentiske overdosissituationer
  • Mørk, sort farve gør det nemt at se, når hænder er kommet i kontakt med potentielt farlige pulvere
  • Fremstillet med en blød, fleksibel nitrilformulering
  • Fuldt struktureret for et pålideligt, ensartet greb
  • Til brug sammen med:
    • Indgivelse af lægemidler
    • Beredskabstjenester
    • Reparation og vedligeholdelse af udstyr
    • Ekstra beskyttelse over håndled og underarm
    • Inspektion, udvælgelse, kontrol af dele
    • Laboratorieanalyse og test
    • Maler- og sprøjteforretninger
    • Patientundersøgelser
    • Indsamling af råmaterialeprøver
    • Dækrotation og skift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje, Laboratorie
AQL 0.65
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 6,3 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Model- 93862070
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ XTRA 93-862
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm