Få mere at vide
Ansell ETHIPARAT Ethylen Vinyl Acetat (EVA ) Handsker, ikke-sterile
Artikelnummer. 17899662 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17899662 Medium
17889662 Større
17809672 Lille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17899662 Leverandør Ansell Leverandørnr. M2079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.04 DKK
    58.97 DKK / 100 par
    Spare 30.07 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Syntetiske, pudderfrie undersøgelseshandsker, der er ideelle til hyppige handskeskift.
  • Denne ikke-sterile, syntetiske handske er lavet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm) og er et sikkert og effektivt alternativ til naturgummilatex.
  • li> Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
  • Omkostningseffektivt syntetisk alternativ
  • Beskytter mod latex type I allergi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 1,2 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.03 mm
Latex fri Ja
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Undersøgelseshandsker
Størrelse Medium
Tykkelse (engelsk) 1,2 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.03 mm
FDA 510 (k) Nej
Model- ETHIPARAT Ikke-steril
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Længde (metrisk) 278 mm