Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ Kraftige engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 15299363
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15299363 X-Small Pakke med 100
15259363 Større Pakke med 100
15269363 Medium Pakke med 100
15279363 Lille Pakke med 100
15289363 X-Large Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15299363 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93843060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.50 DKK
    113.23 DKK / Pakke med 100
    Spare 68.27 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Giver beskyttelse og hjælper arbejdere med forbedret effektivitet og hastighed. Ansell™ MICROFLEX™ Kraftige engangshandsker af nitril modstår tape og klæbemidler med en lav acceptrate på 0,65 AQL.
  • Tilbyder en avanceret barrierebeskyttelse mod forurenende stoffer
  • Non-stick egenskaber er indbygget i handskeformuleringen for at skabe modstand mod tape eller klæbemidler
  • Teksturerede fingre sikrer stærkt, effektivt greb og maksimal arbejdsbeskyttelse
  • Polymerbelægning sikrer nem påføring for at hjælpe med at beskytte arbejdere i miljøer med højt tempo
  • Konstrueret uden naturgummilatexmaterialer eller pulver, for at hjælpe med at beskytte mod allergier, hudirritation og tørhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN-374-2 niveau 3, EN-374, 93/42/EEC, EN-455 del 1, 2 og 3, ASTM F1671
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 0.65
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Finger stil Tekstureret
Til brug med (applikation) Sundhedspleje, tandlæge, industriel sikkerhed, laboratorium, EMS
Handske manchet stil Perler/rullet
Model- 93-843
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 100/Pk.
Trækstyrke 14 til 30 MPa
Længde (metrisk) 24.5 cm
Bredde (metrisk) 75 mm