Få mere at vide
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile engangshandsker
Artikelnummer. 17929980 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17929980 Medium Pakke med 200
17999970 X-Small Pakke med 200
17909980 Lille Pakke med 200
17939980 Større Pakke med 200
17919980 X-Large Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17929980
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse indigo nitrilhandsker er ideelle til dit rutinemæssige laboratoriearbejde og er udformet med teksturerede fingerspidser for at sikre et fast greb.
  • Ikke-sterile, ikke-pulveriserede handsker giver høj beskyttelse til en bred vifte af anvendelser og generel brug
  • Teksturerede fingerspidser giver godt greb
  • Type B beskyttelseshandske hjælper dig med at arbejde sikkert med god ergonomisk beskyttelse
  • PPE Kategori III
  • Ambidekstrøs
  • Teksturerede fingerspidser for sikker håndtering
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Kategori III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Kloreret Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie, Industri
AQL 1.5
Farve Indigo
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 3,5 til 6,3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0,09 til 0,16 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 til 3,5 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,06 til 0,09 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 2,4 til 3,5 tommer
Tykkelse (metrisk) 0,06 til 0,09 mm
FDA 510 (k) Ja
Handske manchet stil Beaded
Længde (engelsk) 9,4 tommer
Længde (metrisk) 240 mm