Få mere at vide
Kimtech™ Sterling™ Nitril ambidextrøs handsker
Artikelnummer. 10754175
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 140
Pakke med 150
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10754175 X-Large Pakke med 140
10634525 X-Small Pakke med 150
10765495 Lille Pakke med 150
10735685 Medium Pakke med 150
10682415 Større Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10754175 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 99214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.70 DKK
    166.21 DKK / Pakke med 140
    Spare 237.49 DKK
    58% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ambidekstrøse handsker sikrer kontamineringskontrol med innovativ, hudvenlig nitril, der er egnet til en række anvendelser.
  • Sikker overholdelse:
    • PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425,
    • DA ISO 374-1:2016 Type C (K) Kemisk Stænkbeskyttelse,
    • EN 374-4:2003 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier,
    • DA ISO 374-5:2016 Beskyttelse af mikroorganismer og VIRUS
    • Fødevarekontakt godkendt
  • Fremstillet ved hjælp af proprietær Sterling™ teknologi, der kombinerer sikkerhed og komfort. Den effektive, miljøvenlige konstruktion minimerer spild uden at gå på kompromis med sikkerheden.
  • Nitrilkonstruktion resulterer i produkter, der er stærkere og slankere end latexhandsker og har certificeret beskyttelse mod en lang række forurenende stoffer, samtidig med at de er godkendt til fødevarekontakt.
  • Handsker er antistatisk testet for at beskytte bæreren og udstyr, ambidextrøse og grå i farven.
  • Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer.
  • Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne, reducerer risikoen for at blive revet i stykker og øger deres holdbarhed, samtidig med at de reducerer nedrulningen for lettere at tage af og på.
  • Indeholder ingen naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE 0120 PPE Kategori III-produkt klassificeret i henhold til EU-rådets direktiv 89/686/EEC, Det er testet i overensstemmelse med EN-normerne EN 420:2003, AQL-niveau på 1,5 for nålehuller, ISO 9001, ISO 16604
Klassifikation PPE Kategori III
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Farve Grå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 3,9 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.1 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 3,1 mil. (Cuff)
Tykkelse (metrisk) 0,07 mm (manchet)
Finger stil Tekstureret
Til brug med (applikation) Biovidenskab, universitetslaboratorier, retsmedicinsk videnskab, ikke-sterilt lægemiddelfremstilling
Mængde 140 Pk.
Modstandsdygtig overfor Punktering og slid, kemikalier, virus
Trækstyrke 38 til 42 MPa
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 25.5 cm