Få mere at vide
Ansell Profil 3000 Nitril undersøgelseshandsker
Beskrivelse
- Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
- Fremragende punkteringsmodstand
- Manchet med perler giver lettere påføring og stabilitet
- Tekstureret overflade for øget greb
- Pulverfri og latexfri for at eliminere type I latexallergi
- Håndledslange handsker måler 240 mm/9,5 tommer.
- Let tilgængelig dispenserboks med 100 handsker
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008, 13485:2003 og ISO 2859 |
| Klassifikation | Klasse I medicinsk udstyr |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Nitril undersøgelseshandske |
| Show More |