Description
- Lavet af en blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse
- Letvægtskonstruktion for taktil følsomhed og finmotorisk kontrol
- Designet til en bred vifte af applikationer på tværs af alle brancher
- Tekstureret på fingerspidserne for sikker håndtering af værktøjer og materialer
Specifications
Specifications
| Kemoterapeutisk vurderet | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.11 mm |
| Latex fri | Ja |
| Show More |