UserName
Hætteglashætter til autosampler-kromatografi
Hætteglashætter til autosampler-kromatografi er afgørende for at opretholde prøveintegriteten gennem hele den analytiske arbejdsgang. Disse hætter er udviklet til HPLC-, UHPLC- og GC-anvendelser og giver pålidelig forsegling, minimerer risikoen for kontaminering og understøtter reproducerbare analytiske resultater. Fisher Scientific kanalen tilbyder et omfattende udvalg af hætteglasætter til kromatografi fra mærkerne/porteføljerne Thermo Scientific, Fisherbrand og DWK, herunder skruelåg, snaplåg, krympehætter og septa-konfigurationer, der er velegnede til både rutinemæssige og avancerede laboratoriemiljøer.
Fisherbrand™ 9 mm PP-kortgevindslukning, blå, med centerhul, samlet septum
Blå, rød, hvid, silikone/PTFE, 1 mm, pakke med 1000.
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg, niveau 2, til højkapacitetsanvendelser
Blå, hvid silikone/rød PTFE, 100-pak, pakke med 100.
Fisherbrand™ 24 mm PP-skruelukning, hvid, lukket top, 24-400-gevind, samlet septum
Hvid, grå, rød, PTFE/butyl, 2,5 mm, pakke med 100.
Spar nu - Eksklusive tilbud
Must-have
Ofte stillede spørgsmål
Hætteglashætter til autosampler-kromatografi forsegler hætteglas, der anvendes i HPLC-, UHPLC- og GC-arbejdsgange. De hjælper med at forhindre fordampning, kontaminering og prøvetab, samtidig med at de understøtter ensartet analytisk ydeevne.
Vælg en hætte ud fra hætteglassets størrelse, type af lukning, septummateriale og instrumentkompatibilitet. Mærkerne/porteføljerne Thermo Scientific, Fisherbrand og DWK tilbyder løsninger til rutinemæssige og avancerede kromatografimetoder.
Silikone-/PTFE-septa anvendes i vid udstrækning, fordi de giver kemisk resistens, et lavt indhold af ekstraherbare stoffer og pålidelig genforsegling ved gentagne injektioner.
Skruelåg foretrækkes ofte til rutinemæssige laboratoriearbejdsgange, fordi de er nemme at montere, lette at fjerne og giver pålidelig forseglingsydelse.
Hætter til hætteglas af høj kvalitet hjælper med at opretholde prøveintegriteten, reducere risikoen for kontaminering og understøtte reproducerbare kromatografiske resultater, hvilket bidrager til mere pålidelige analytiske data.
Topmærker