Få mere at vide
Fisherbrand™ 15 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 15-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterSpecifications
Specifications
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Sort, Grå, Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Lukkestørrelse | 15 mm |
| Til brug med (udstyr) | 15-425 hætteglas med skruegevind |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Sølv) |
| Show More |