Få mere at vide
Fisherbrand™ 24 mm PP skruetætning, limet, hvid, 24-400 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 10729454 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Centerhulskruedæksel
Solid topskruedæksel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10729454 Centerhulskruedæksel -
11778266 Solid topskruedæksel Pakke med 1000
10132322 Solid topskruedæksel Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10729454
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • Brugsklare kombinationstætninger
  • Ingen tidskrævende og besværlig montering
  • Ingen forurening af foringen med sved/fedt, normalt forårsaget af manuel montering
  • Hvide 24-400 kapsler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Beige, Neutral, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Lukkestørrelse 24 mm
Til brug med (udstyr) 24-400 hætteglas med skruegevind
Produkttype Centerhulskruedæksel