Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 17333873 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Sort
Septum:
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Silikone/Polyimid
Produkttype:
Bundet skruehætte
Skruehætte (AVCS)
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
5000 pakker
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Produkttype Mængde
17333873 Blå Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 1000 pakker
17323863 Blå Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17933611 Blå Silikone/Polyimid Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17333863 Blå Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 5000 pakker
17343863 Rød Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17353863 Rød Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 5000 pakker
17363863 Rød Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 1000 pakker
17373863 Blå Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 1000 pakker
17383863 Blå Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17393863 Blå Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 5000 pakker
17303873 Rød Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17313873 Rød Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 5000 pakker
17323873 Rød Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 1000 pakker
17343873 Blå Silikone/PTFE Bundet skruehætte 100 stk.
17353873 Blå Silikone/PTFE Bundet skruehætte 5000 pakker
17363873 Blå Silikone/PTFE Bundet skruehætte 1000 pakker
17373873 Blå Silikone/PTFE Bundet skruehætte 100 stk.
17383873 Blå Silikone/PTFE Bundet skruehætte 5000 pakker
17393873 Blå Silikone/PTFE Bundet skruehætte 1000 pakker
17805174 Blå Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17825204 Sort Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17815214 Grøn Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17875224 Grøn Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17895174 Gul Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17875194 Sort Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
17895204 Gul Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 17333873 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ASC9ST1T
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning til dine højkapacitetsapplikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL glasskruehætteglas og 1,7 mL højgenvindingsskrue mikrohætteglas af glas til< 2 mL prøver (niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem polypropylenhætter med silikone/PTFE-skillevægge til alle formål med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Forudspaltede og bundne septa-muligheder er tilgængelige. Vores AVCS™ hætter inkorporerer Advanced Vial Closure System-teknologi for at sikre optimal tætningskompression, når et hætteglas lukkes. Bruge AVCS skruelåg med vores SureStop™ hætteglas for effektive forseglinger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
Vores ydeevneniveau 2-kondensatorer er fremstillet og testet for at sikre lav udluftning, robusthed og reproducerbarhed af resultaterne til dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Septum Silikone/PTFE
Inkluderer Septum
Niveau Niveau 2
nr. pr. pakke 10 x 100/Pk.
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 1000 pakker
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) 9 mm hætteglas med skruegevind
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Skruehætte (AVCS)
Septum Color Hvid/Rød