Få mere at vide
Fisherbrand™ PE Snap Cap, gennemsigtig, til hætteglas med Snap Cap
Artikelnummer. 11797617 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
18 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11797617 22 mm Pakke med 1000
11797607 18 mm Pakke med 1000
11510565 22 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11797617
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • PE Snap Cap
  • Klarhed
  • Lukket top
  • Snap-hætter er nemme at påføre og nemme at fjerne, eliminerer behovet for crimp- eller afdækningsværktøjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Polyethylen
Lukkestørrelse ND22
Produkttype Snap Cap