Få mere at vide
Fisherbrand™ 24 mm PP skruetætning, hvid, lukket top, 24-400 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 10132422 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Neutral, Hvid
Hvid, Grå, Rød
Sølv, Hvid
Sort, Hvid
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
PTFE/EPDM
Silikone/PTFE
Silikone/aluminium
Tykkelse (metrisk):
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10132422 Beige, Neutral, Hvid Silikone/PTFE 3,2 mm Pakke med 100
10090962 Hvid, Grå, Rød PTFE/Butyl 2,5 mm Pakke med 100
12921001 Sort, Hvid PTFE/EPDM 2 mm Pakke med 100
15529544 Sølv, Hvid Silikone/aluminium 3 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10132422
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brugsklare kombinationstætninger.
  • Ingen tidskrævende og besværlig montering
  • Ingen forurening af foringen med sved/fedt, normalt forårsaget af manuel montering
  • Bredt udvalg af forskellige septa-materialer til næsten alle applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Beige, Neutral, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3,2 mm
Produkttype Skruelåg